Learn More
VACUUBRAND™ RC 6 Chemistry-HYBRID Pump
A combination of a two-stage rotary vane pump and a two-stage chemistry diaphragm pump for optimized corrosion resistance.
Marca:  VACUUBRAND™ 20698570
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10613893
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The diaphragm pump maintains the oil reservoir under vacuum in order to keep the partial pressure of solvent vapors at levels below their condensation points and to reduce largely the concentration of oxygen and corrosive gases
  • Much higher solvent vapor pumping capability and resistance to aggressive gases than conventional rotary vane pumps
  • Reduced internal corrosion even when working with corrosive vapors
  • Oil changes typically reduced 90% or more compared with rotary vane pumps alone
  • Excellent environmental friendliness due to efficient solvent recovery
  • Ease of maintenance due to telescopic design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.75 x 10-2 torr (with Gas Ballast), 1.5 x 10-3 torr (without Gas Ballast)
CEE Plug
CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
507 x 377 x 429 mm
50 dB(A)
104°F
12°C
50/60 Hz
510.54 mm
Chemistry-HYBRID Rotary Vane Pump
Aggressive Gas-Resistant, Corrosion-Resistant
0.36 to 0.56 qt.
4
230 V
0.5 hp
150 to 1800 rpm
230 V 50/60 Hz
RC 6
-10°C to +60°C
40°C
3.5/4.1 CFM
231.14 mm
304.8 mm
IP 40
54°F
Oil-Sealed
16 psi