Learn More
Rapamycin, 99.0%, MP Biomedicals™
58.05€ - 292.00€
Identificatori chimici
CAS 53123-88-9
Formula molecolare C51H79NO13
Molecular Weight (g/mol) 914.187
InChI Key QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Sinonimo A422989, NSC226080
PubChem CID 5284616
ChEBI CHEBI:9168
SMILES CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11461431
Vedere i documenti
MP Biomedicals
0215934680
100 μg
58.05€
100µg
11471431
Vedere i documenti
MP Biomedicals
0215934691
1 mg
292.00€
1mg
Identificatori chimici
53123-88-9
914.187
A422989, NSC226080
CHEBI:9168
C51H79NO13
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
5284616
CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
Specifica
Rapamycin
Powder
White
C51H79NO13
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
914.187
CHEBI:9168
Rapamycin
53123-88-9
0.99
A422989, NSC226080
CC1CCC2CC(C(=CC=CC=CC(CC(C(=O)C(C(C(=CC(C(=O)CC(OC(=O)C3CCCCN3C(=O)C(=O)C1(O2)O)C(C)CC4CCC(C(C4)OC)O)C)C)O)OC)C)C)C)OC
5284616
914.2