Learn More
Vitlab™ Becher graduato con scala in rilievo
Becher in polipropilene per numerose applicazioni generiche di laboratorio. I becher graduati con scala in rilievo VITLAB™ dispongono di un'impugnatura ergonomica e di una scala in rilievo di facile lettura. Il beccuccio è progettato per un funzionamento corretto e accurato per cui eventuali gocciolamenti indesiderati sono praticamente eliminati.
9.25€ - 127.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | PTFE (polipropilene) |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Sì |
Graduated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11867890
|
Vitlab™
441941 |
500 ml |
42.95€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10261441
|
Vitlab™
442941 |
1000 ml | N/A | ||||||
10504522
|
Vitlab™
442941 |
1000 ml |
30.40€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10455391
|
Vitlab™
443941 |
2000 ml | N/A | ||||||
10681412
|
Vitlab™
443941 |
2000 ml |
61.30€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10036892
|
Vitlab™
444941 |
3000 ml |
86.05€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10528071
|
Vitlab™
445941 |
5000 ml | N/A | ||||||
10332422
|
Vitlab™
445941 |
5000 ml |
127.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Becher graduato in polipropilene a elevata trasparenza
- Per conservare le marcature, non pulire a temperature superiori a 60° C
- Autoclavabile a 121 °C (2 bar) conforme a DIN EN 285
Specifica
Trasparente | |
Becher | |
Sì | |
Scala in rilievo |
PTFE (polipropilene) | |
Sì | |
DIN EN 285 |