Learn More
R&D Systems™ Human IL-23R (AAM44229) VersaClone cDNA
IL-23R; interleukin 23 receptor; interleukin-23 receptor
Marca: R&D Systems™ RDC1255
Descrizione
The Human IL-23 R (AAM44229) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-23R, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL-23R insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.Order Info
Ships at ambient temperature
Specifica
hIL23R | |
10 μg at 0.2 μg/μL | |
1930bp | |
IBD17, IL-23 R, IL-23 receptor, IL23R, IL-23R, interleukin 23 receptor, interleukin-23 receptor | |
Human, Mouse |
AAM44229 | |
cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 | |
149233, 209590 | |
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
10 μg |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans.