Learn More
BUCHI R-300 Systems with Electronic Lift- 5000 mL
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
10800.00€ - 18730.00€
Specifica
Descrizione | Electronic lift |
---|---|
Tensione | 220/240 V |
Capacità (sistema metrico) | 5 L |
Speed | 280 rpm |
Temperature Range (Metric) | Ambient to 220°C |
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo di assemblaggio vetreria | Display | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Tipo di assemblaggio vetreria | Display | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15425875
|
BUCHI
11SR300251VP01 |
No Recirculating Chiller | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox) |
11745.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15465875
|
BUCHI
11SR300251VP11 |
F-305: cooling capacity 550 W (at 15 °C (-10°C to +25°C)) | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox) |
16155.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15501280
|
BUCHI
11SR300251VS21 |
F-308: cooling capacity 900 W (at 15°C (-10°C to +25°C)) | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300, with Woulff bottle (includes VacuBox |
17455.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15531270
|
BUCHI
11SR300251CP01 |
No Recirculating Chiller | Cold trap (condenser and receiving flask are P+G-LT coated) | I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox) |
12080.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15561270
|
BUCHI
11SR300251CS01 |
No Recirculating Chiller | Cold trap (condenser and receiving flask are P+G-LT coated) | I-300, with Woulff bottle (includes VacuBox |
10800.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15591270
|
BUCHI
11SR300251VP21 |
F-308: cooling capacity 900 W (at 15°C (-10°C to +25°C)) | Vertical (condenser and receiving flask are P+G coated) | I-300 Pro, with Woulff bottle (includes VacuBox) |
18730.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- R-300 meets the highest expectations in convenience and versatility
- Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Specifica
Electronic lift | |
5 L | |
Ambient to 220°C |
220/240 V | |
280 rpm | |
SJ 29/32 |