Learn More
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine, 98+%
Codice prodotto. p-7047596
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
CAS: 84025-81-0 | C6H13NO | 115.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84025-81-0
Formula molecolare C6H13NO
Molecular Weight (g/mol) 115.176
Numero MDL MFCD00066219
InChI Key CHPRFKYDQRKRRK-ZCFIWIBFSA-N
Sinonimo r-2-methoxymethyl pyrrolidine, 2r-2-methoxymethyl pyrrolidine, r---2-methoxymethyl pyrrolidine, o-methyl-d-prolinol, r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-2-methoxymethylpyrrolidine, pyrrolidine, 2-methoxymethyl-, 2r, 2r-2-methoxymethyl-pyrrolidine, r-+-2-methoxymethyl pyrrolidine, h-pro-ol-me
PubChem CID 671216
IUPAC Name (2R)-2-(methoxymethyl)pyrrolidine
SMILES COCC1CCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Densità 0.933
Punti di ebollizione 61°C to 62°C (40 mmHg)
Punto d'infiammabilità 45°C (113°F)
Indice di rifrazione 1.4457
Quantità 250 mg
Numero UN UN1993
Beilstein 4229755
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation −2.2° (c=2 in Benzene)
Peso formulazione 115.18
Percent Purity ≥98%