Learn More
(R)-(-)-2-Aminooctane, 98+%, ee 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7047485
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34566-05-7
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.247
Numero MDL MFCD01091017
InChI Key HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo r-2-aminooctane, r-2-octylamine, 2r-2-octanamine, 2-octanamine, 2r, r---2-aminooctane, unii-rjm666k1lk, 2r-octan-2-amine, rjm666k1lk, l-2-aminooctane, --2-octylamine
PubChem CID 2734519
IUPAC Name (2R)-octan-2-amine
SMILES CCCCCCC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(-)-2-Aminooctane
Punto di fusione <-20°C
Densità 0.77
Punti di ebollizione 163°C to 165°C
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Note percentuale saggio ee ≥99%
Indice di rifrazione 1.4235
Quantità 1 g
Numero UN UN2734
Beilstein 1719320
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 129.25
Percent Purity ≥99%