Learn More
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol, 98%
Codice prodotto. p-3779453 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
CAS: 103548-16-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103548-16-9
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00145213
InChI Key RRVFYOSEKOTFOG-SECBINFHSA-N
Sinonimo r-+-1-phenyl-1,3-propanediol, r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-propanediol, 1r-1-phenylpropane-1,3-diol, r-1-phenyl-1,3-dihydroxypropane, r-3-phenyl-1,3-dihydroxypropane, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1r, r ?-?1-?phenyl-?1,?3-?propanediol, r-+-1-phenyl-1,3-propanediol sum of enantiomers, gc
PubChem CID 2735120
IUPAC Name (1R)-1-phenylpropane-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62°C to 66°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica +54.50° (22°C c=1,1,2−dichloroeth)
Rotazione specifica + 54.5
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
Identificativo prodotto
  • (R)-1-Phenyl-1,3-propanediol