Learn More
Quinoline, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 13428478
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-22-5
Formula molecolare C9H7N
Molecular Weight (g/mol) 129.16
Numero MDL MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
InChI Key SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
IUPAC Name quinoline
SMILES C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Quinoline
Nota nome 99%
Punto di fusione -15.0°C
Colore Gray to Purple
Densità 1.0950g/mL
Punti di ebollizione 237.0°C
Punto d'infiammabilità 101°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6230 to 1.6260
Quantità 2.5 kg
Beilstein 20,339
Fieser 01,975; 02,356; 09,403
Indice di Merck 15,8185
Gravità specifica 1.095
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water,miscible with alcohol,ether,acetone,benzene,and carbon disulfide
Peso formulazione 129.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Mass, Flakes, Powder and/or Chunks