Learn More
Quinhydrone, 98%
Codice prodotto. p-190276 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Quinhydrone, 98%, Quantity: 100g, Packaging: Glass bottle, Green, Melting Point: 168 deg.C to 172 deg.C, Molecular Weight: 218.21, Percent Purity: 98%, Assay Percent Range: 48.0 to 52% Hydroquinone (HPLC), CAS: 106-34-3, ChEBI: CHEBI:26491, Density: 1.4000g/mL | CAS: 106-34-3 | C12H10O4 | 218.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-34-3
Formula molecolare C12H10O4
Molecular Weight (g/mol) 218.21
Numero MDL MFCD00010310
InChI Key BDJXVNRFAQSMAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo quinhydrone, green hydroquinone, p-benzoquinhydrone, chinhydron, chinhydron czech, unii-p4a66lq3qj, hydroquinone, compd. with p-benzoquinone, p-benzoquinone, compd. with hydroquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol 1:1, p-benzoquinone-hydroquinone compound 1:1
PubChem CID 7801
ChEBI CHEBI:26491
IUPAC Name benzene-1,4-diol;cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
SMILES OC1=CC=C(O)C=C1.O=C1C=CC(=O)C=C1
Spécification
Materiale o nome chimico Quinhydrone
Punto di fusione 168°C to 172°C
Colore Green
Densità 1.4000g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 48.0 to 52% Hydroquinone (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 8174
Gravità specifica 1.4
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,ammonia,alcohol,ether,insoluble in petroleum ether
Peso formulazione 218.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Quinhydrone
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Conseils de prudence
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis