Learn More
Pyrex™ Adattatore per vuoto Quickfit™
Requires screwthread connector for operation. Pyrex™ Quickfit™ Vacuum Receiver Adapter can be used with Liebig condensers and other apparatuses with 24/29 cone size.
Marca:  Pyrex™ RA13/33/SC
Codice prodotto. 11322095
  • 59.80€ / Pezzo
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Spedizione stimata: 02-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Requires screwthread connector for operation. Pyrex™ Quickfit™ Vacuum Receiver Adapter can be used with Liebig condensers and other apparatuses with 24/29 cone size.
  • Delivery stem within cone
  • With sidearm for connection to a vacuum supply
  • Easy connection to flexible tubing via detachable plastic screwthread connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
24/29
Vetro borosilicato Pyrex
1Each
140 mm
Raccordo di raccolta per vuoto diritto
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Pyrex™ Adattatore per vuoto Quickfit™ > Straight; Height: 140mm; Socket size: 24/29; Cone size: 24/29