Learn More
Adattatore per vuoto Quickfit™
Per travasare liquidi in contenitori di vetro sotto vuoto. L'adattatore per recipiente di raccolta sottovuoto QuickFit™ viene fornito con un braccio laterale per facilitare il collegamento con il generatore di vuoto.
Marca:  Quickfit RA3/22/SC
55.72 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11382095
  • 58.65€ / Pezzo
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Deliver liquids between glass containers under vacuum. QuickFit™ vacuum receiver adapter comes with a side arm for easy attachement to vacuum supply.
  • Delivery stem within cone
  • With sidearm for connection to a vacuum supply
  • Easy connection to flexible tubing via detachable plastic screwthread connector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
19/26
5.51in.
Connettore filettato in plastica staccabile, gambo, braccio laterale
Raccordo di raccolta angolato per vuoto
Tubatura flessibile
140 mm
Vetro borosilicato Pyrex
19/26
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Adattatore per vuoto Quickfit™ > Angled; Height: 140mm; Socket size: 19/26; Cone size: 19/26