Learn More
SVL™ Socket/Screw Joint Adapter
Facilitates connection between SVL™ and Quickfit™ glassware.
Marca: SVL 670-05
696.35 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Features an SVL™ screwthread and Quickfit™ ground glass socket
- Thread accepts SVL™ screw caps and couplings. Socket fits Quickfit™ cones
- Manufactured from temperature and chemical resistant borosilicate glass
Specifica
SVL™ and Quickfit™ Glassware | |
Borosilicate Glass | |
Socket/screw thread ground joint adapter | |
30 |