Learn More
Adattatore di riduzione Quickfit™
Per collegare giunti in vetro smerigliato di grandi dimensioni con giunti in vetro smerigliato di dimensioni più piccole con l'adattatore di riduzione QuickFit™
Marca:  Quickfit DA39
Codice prodotto. 15527800
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Made of borosilicate glass. Pyrex Labware™ Quickfit™ Reduction Socket Adapter connects large sized ground glass joints with smaller sized ones.
  • Useful for the connection of dissimilar sized ground glass joints
  • Small sized socket at the top, large sized cone at the bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cone Size: 55/44
Small socket, large cone
Reduction adapter
Dissimilar sized ground Glass joint
Borosilicate Glass
24/29