Learn More
Scilabware Quickfit™ Multiple Glass Joint Adapter with Two Parallel Necks
Per collegare insieme due apparecchi a tenuta ermetica. L'adattatore per giunti QuickFit™ in vetro multiplo, dotato di due colli paralleli, è la scelta ideale.
Marca:  Scilabware MA1/11
49.45 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12001603
  • 52.05€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Connect two apparatus together leak-tight. The QuickFit™ multiple glass joint adapter with two parallel necks is the perfect choice.
•With two parallel necks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
14/23
Borosilicate Glass
Multiple neck adapter
14/23