Learn More
Quickfit™ Multiple Glass Joint Adapter with Two Necks
Connect two apparatus leak-proof. The Quickfit™ multiple glass joint adapter with two necks has one knack completely vertical and the other angled.
Marca:  Quickfit MA2/2
48.17 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11302035
  • 50.70€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-10-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With two necks : One vertical, One angled at 45°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
19/26
Glass Joint Adapter
19/26
Borosilicate Glass
1/Pk.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Quickfit™ Multiple Glass Joint Adapter with Two Necks > Multiple Glass Joint Adapter with Two Necks