Learn More
Quickfit™ Glass Joint Sockets
Manufactured with minimum shank length of 100mm
Marca:  Quickfit SRB12UB
Codice prodotto. 15557980
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured with minimum shank length of 100mm
  • Unbadged ground glass sockets
  • Free from any ceramic markings
  • Avoids problem of badge charring at high temperatures that can give untidy appearance
  • High quality joints manufactured to accuracy that surpasses requirements of ISO 383
  • Accurate taper and fine surface finish reduce possibility of joint seizure or leakage
  • With round profile bead on top of socket for extra mechanical strength
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10/Pk.
Lapping Female Socket
1.8mm
16.4mm (Shank Dia,), 10mm (Bore)
12/21