Learn More
Quickfit™ Glass Conical Funnel with Semi-Micro Glass Sintered Disc
Marca:  Scilabware SF4T30
Codice prodotto. 12465386
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for filtering semi-micro quantities of material
  • Fitted with borosilicate glass sintered disc
  • Suitable for use with Quickfit™ MD range of receivers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Borosilicate Glass
Quickfit™ MD: range of receivers
Sintered glass disc
Semi-micro filter funnel
10/19
10mm
3