Learn More
Quickfit™ Female Spherical Ball Joint
For use with male ball joints MS:
Marca:  Quickfit FS41UB
Codice prodotto. 15597900
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For use with male ball joints MS:
  • Female cup joints precision manufactured to the highest standards
  • Spherical joints are manufactured with an approximate shank length of 100mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1/Pk.
Spherical Ball Joint
Shank Dia.: 28mm
Bore: 27mm, Length: 100mm
S41
2.8mm