Learn More
Pyrex™ Testa per bottiglia di Dreschel per liquido di lavaggio
Used in conjunction with a Drechsel bottle for gas-washing purposes. Pyrex™ Quickfit™ Adjustable Wash Bottle Head allows use with either a 125mL or 250mL MF29 series wash bottle.
Marca:  Pyrex™ MF27/3/13
44.76 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12058381
  • 66.60€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With screwthread joint which allows height adjustment of the dip tube and hence permits use with either 125mL or 250mL Dreschel bottles
  • To fit MF29 series wash bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sidearm O.D.: 7mm, Key: 3, 10
1/Ea.
24/29
Wash bottle head
125ml or 250ml Drechsel bottles
Thread size: 13
Borosilicate Glass