Learn More
Bel-Art™ Quaver™ and Quaverette™ Vibrating Spatulas
Accurately transfer small amounts of material
Marca: Bel-Art™ H36714-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La rotazione della rotellina dentata fa vibrare la spatola, offrendo all'utente il controllo del trasferimento dalla spatola al piatto per pesata
- Aggiunta accurata di materiali preziosi in base alle necessità
Specifica
Not Autoclavable | |
Spatola, vibrante, Quaver™ | |
Trasferimento accurato di piccole quantità di materiale, preciso controllo del trasferimento dei campioni dalla lama al piatto o alla navicella per pesata | |
Acciaio inox | |
Stainless Steel |
Flat, Curved End | |
Piatto di pesatura, navicella per pesata o contenitore | |
7 in. | |
Estremità ad angolo, rotellina dentata | |
18 cm |