Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Match Pair Dish
Marca:  Hellma™ 100-10-K-40
Codice prodotto. 13429418
  • 315.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Match Pair Dish
Quartz Suprasil
2Pack
200 to 2500 nm