Learn More
Hellma™ Quartz Suprasil Demountable Cells
Marca:  Hellma™ 106-0.01-40
Codice prodotto. 11719118
  • 423.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 09-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Demountable Cells
Quartz Suprasil
2/Pack
45 mm
26 μL
9mm
0.1 ±0.005 mm
12.5 mm