Learn More
Buerkle™ QualiSampler™ Set
The handy set, which comes complete with carrying case, combines the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.Models in PP or PTFE/ FEP.
Marca:  Buerkle™ 5330-1001
Codice prodotto. 10329630
  • 1200.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
QualiSampler set consisting of:
  • LiquiSampler, (Immersion depth: 100 cm, Capacity: 250mL)
  • ViscoSampler, 100 cm (Immersion depth: 100 cm, Capacity: 300mL)
  • Case, five bottles, cleaning brush
Specifica
Specifica
LiquiSampler
PTFE, FEP
100 cm PTFE/FEP LiquiSampler, 100 cm PTFE/FEP viscosampler, case, five bottles, cleaning brush