Learn More
Qsonica Q700/Q500 Accessories: 8 Tube Holder Rack
An excellent solution for securely holding tubes in place when working with Q500/Q700 Sonicators.
268.00€
Specifica
Product Type Tube Holder Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cup Horn (Part # 431C2)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Capacità Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15390372
Vedere i documenti
Qsonica
451
8 x 1.5 mL Polypropylene Eppendorf Tubes Green
268.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Holds 8 tubes of 1.5mL
  • Available for either Evergreen or Eppendorf tubes
Specifica
Specifica
Tube Holder Rack
Cup Horn (Part # 431C2)