Learn More
Hellma™ QS Quartz Suprasil High Precision Macro Absorption Cells With PTFE Stopper
275.48€ - 478.00€
Specifica
Tipo | Macro Absorption Cell |
---|---|
Materiale | Quartz Suprasil |
Materiale chiusura | PTFE |
Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5mm |
Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11747273
|
Hellma™
110-20-40 |
7000 μL | N/A | ||||||
10475031
|
Hellma™
110-1-40 |
350 μL |
275.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Macro Absorption Cell | |
PTFE | |
200 to 2500 nm | |
Photometric and Colorimetric Measurements |
Quartz Suprasil | |
9.5mm | |
12.5 mm |