Learn More
MP Biomedicals™ qPCR & Go SYBR Hi-ROX Kit
Fast and sensitive qPCR SYBR Master Mix for most ABI platforms.
364.00€ - 1358.92€
Specifica
Content And Storage -20°C
Product Type qPCR Kit
Da utilizzare con (applicazione) Real Time PCR (qPCR)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca N. di reazioni Prezzo Quantità e disponibilità  
15848541
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
11EBI01050
500 Reactions Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15858541
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
11EBI01200
2000 Reactions Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • The qPCR & Go SYBR™ Hi-ROX Kit has been developed for fast, highly reproducible real-time PCR and has been validated on commonly used real-time PCR instruments.
  • A combination of the latest advances in buffer chemistry and enhancers, together with an antibody-mediated hot-start DNA polymerase system, ensures that the qPCR & Go SYBR™ Hi-ROX Kit delivers fast, highly-specific and ultra-sensitive real-time PCR.
  • For ease-of-use and added convenience, qPCR & Go SYBR™ Hi-ROX is provided as a 2x mastermix containing all the components necessary for real-time PCR, including the SYBR™Green I dye, dNTPs, stabilisers and enhancers.
  • The kit consists of a ready-to-use premix, only primers and template need to be added.
Specifica
Specifica
-20°C
qPCR Kit
Real Time PCR (qPCR)
Documenti
Product Certifications
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.