Learn More
Molecular Probes™ Qdot™ 605 Biotin Conjugate Kit
Qdot™ 605 Biotin Conjugate Kit
Marca:  Molecular Probes™ Q10301MP
1097.60 CHF valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24108" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10602464
  • 1372.00CHF / Pezzo
Nurture Your Progress
Usa il codice promozionale 24108 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Descrizione
The biotin-labeled Qdot™ 605 nanocrystals are available for detecting streptavidin probes or for creating noncovalent conjugates with streptavidin-labeled molecules or with other biotinylated molecules using a streptavidin bridge. The product is provided as 250μL of a 2μM solution and includes 30 mL of Qdot™ incubation buffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 kit
Room Temperature
Biotin Qdot Conjugation Kit
Store in refrigerator (2–8°C).
Qdot™