Learn More
Grant Instruments™ Sistemi di riscaldamento a secco a blocchi serie QB di precisione, digitali
Provides excellent temperature control and a wide choice of interchangeable blocks for maximum flexibility. Grant Instruments™ QB Series Dry Block Heating Systems, Precision Digital combines superb temperature control and uniformity with high quality design and great versatility.
954.00€ - 1635.00€
Specifica
Materiale camera | Aluminum |
---|---|
Materiale | Chemical Resistant Plastic |
Temperature Range (Metric) | Ambient +5° to 130°C |
Tipo | Dry Bath Block |
Stabilità termica | 0.1° at 37°C |
Codice del prodotto | Marca | N. di blocchi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di blocchi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11450958
|
Grant Instruments™
QBD1 |
1 |
954.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11470958
|
Grant Instruments™
QBD2 |
2 |
1210.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11480958
|
Grant Instruments™
QBD4 |
4 |
1635.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Provides excellent temperature control and a wide choice of interchangeable blocks for maximum flexibility. Grant Instruments™ QB Series Dry Block Heating Systems, Precision Digital combines superb temperature control and uniformity with high quality design and great versatility.
- High power heater for fast heat-up - 25°C to 100°C in only 15 minutes.
- Simple-to-use rotor plus two keys provide access to the interactive interface for fast, accurate set-up and use
- Clear digital display - easy to read from a distance for instant reassurance
- Convenient timer facility, with audible buzzer, for reaction timing and function timing, e.g. delayed heater switch-on/turn-off
- Wide range of interchangeable blocks enables you to mix and match sample tubes as desired - extraction tool supplied as standard for easy and safe removal of blocks.
- Optional safety cover - protects samples from contamination and users from accidental contact with hot blocks
- Overtemperature cut-out protects your samples and your workplace
- High quality, robust construction in streamlined coolwall aluminum and chemical-resistant plastic - durable in demanding environments
- Compact footprint to optimise use of benchspace
Specifica
Aluminum | |
Ambient +5° to 130°C | |
0.1° at 37°C | |
1 to 999 mins | |
120 or 230 V |
Chemical Resistant Plastic | |
Dry Bath Block | |
0.1° at 37°C | |
200 mm |