Learn More
Pyruvic acid, 98%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
28.54€ - 437.18€
Identificatori chimici
CAS 127-17-3
Formula molecolare C3H4O3
Molecular Weight (g/mol) 88.06
Numero MDL MFCD00002585
InChI Key LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
IUPAC Name 2-oxopropanoic acid
SMILES CC(=O)C(O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10562721
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
132140250
25 g Bottiglia in vetro
28.54€
25g
10677292
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
132141000
100 g Bottiglia in vetro
55.38€
100g
10051410
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
132145000
500 g Bottiglia in vetro
116.02€
500g
10609273
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
132140025
2.5 kg Bottiglia in vetro
437.18€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
127-17-3
88.06
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
1060
2-oxopropanoic acid
C3H4O3
MFCD00002585
pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
CHEBI:32816
CC(=O)C(O)=O
Specifica
Pyruvic acid
127-17-3
Amber or Colorless to Yellow
165.0°C
Authentic
C3H4O3
1.4260 to 1.4300
03, 608
15, 8135
pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
2-oxopropanoic acid
1060
88.06
Ultrapuro
98%
11.8°C
1.2500g/mL
82°C
98%
CH3COCO2H
MFCD00002585
01,974
1.25
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
CC(=O)C(O)=O
88.06
CHEBI:32816
98%
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-824-3
missing translation for 'rtecsNumber' : UZ0829800
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • Pyruvic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.