Learn More
Pyrrolidine, 99.5+%, purified by redistillation, AcroSeal™
Codice prodotto. p-4440187 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-75-1
Formula molecolare C4H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 107.58
Numero MDL MFCD00005249
InChI Key FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC Name hydrogen pyrrolidine chloride
SMILES [H+].[Cl-].C1CCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrrolidine
Punto di fusione -63.0°C
Densità 0.8660g/mL
Punti di ebollizione 86.0°C to 88.0°C
Punto d'infiammabilità 3°C
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4421 to 1.4441
Quantità 100 mL
Indice di Merck 15,8129
Gravità specifica 0.866
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viscosità 0.94 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 71.11
Percent Purity 99.5+%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyrrolidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Pyrrolidine