Learn More
Pyrrole, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10764461
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-97-7
Formula molecolare C4H5N
Molecular Weight (g/mol) 67.09
Numero MDL MFCD00005216
InChI Key KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrrole, divinylenimine, azole, imidole, pyrrol, monopyrrole, divinyleneimine, 1-aza-2,4-cyclopentadiene, polypyrrole, unii-86s1zd6l2c
PubChem CID 8027
ChEBI CHEBI:19203
IUPAC Name 1H-pirrolo
SMILES N1C=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrrole
Punto di fusione -23.0°C
Colore Brown to Colorless
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 129.0°C to 131.0°C
Punto d'infiammabilità 36°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5080 to 1.5100
Quantità 500 g
Beilstein 20,159
Indice di Merck 15,8128
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: 60g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in dilute alkalies, soluble in alcohol, ether and dilute acids, soluble in most organic solvents
Viscosità 1.317 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 67.09
Percent Purity 99%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid