Learn More
Pyrido[3,2-d][1,3]thiazole-2-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-2705779
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Identificatori chimici
CAS 57135-09-8
Formula molecolare C6H4N2S2
Molecular Weight (g/mol) 168.232
Numero MDL MFCD00178760
InChI Key WITYIAHCBUYCSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiazolo 5,4-b pyridine-2 1h-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, 1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, pyrido 3,2-d 1,3 thiazole-2-thiol, 2-mercaptothiazolo 5,4-b pyridine, pyrido 3,2-d-1,3-thiazol-2-thiol, 2-mercapto-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 2-sulphanyl-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 1h-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione
PubChem CID 2782239
IUPAC Name 1H-[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridine-2-thione
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=S)N2
Specifica
Materiale o nome chimico Pyrido[3, 2-d][1, 3]thiazole-2-thiol
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 168.24
Percent Purity 95%