Learn More
Pyridine, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15605100
Click to view available options
Quantità:
100 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
ACS Reagent,≥99.0%
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-86-1
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 79.102
Numero MDL MFCD00011732
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC Name piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine
pH 8.8 (at 20°C)
Punto di fusione -42°C
Colore Colorless
Densità 0.978g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 115°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 1.8% to 12.4% (V)
Punto d'infiammabilità 17°C (62.6°F)
Punto di combustione 899°F
Odore Unpleasant
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C)
Numero UN UN1282
Beilstein 103233
Informazioni di solubilità Completely miscible in water
Peso formulazione 79.1g/mol
Percent Purity ≥99%