Learn More
Pyridine, 99.5%, Extra Dry over Molecular Sieve, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10781974
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro AcroSeal™
Pyridine, 99.5%, C5H5N, CAS Number-110-86-1, azabenzene, azine, caswell no. 717, piridina, piridina italian, pirydyna, pirydyna polish, pyridin, pyridin german, rcra waste number u196, 1L, Vapor Pressure: 20mbar at 20 deg.C, 20, 181, 115.0 deg.C to 116.0 deg.C, CHEBI:16227, Colorless, 0.9780g/mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-86-1
Formula molecolare C5H5N
Molecular Weight (g/mol) 79.102
Numero MDL MFCD00011732
InChI Key JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC Name piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Pyridine
Punto di fusione -42.0°C
Nota nome Over Molecular Sieves
Colore Colorless
Densità 0.9780g/mL
Punti di ebollizione 115.0°C to 116.0°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 17°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5085 to 1.5105
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Gravità specifica 0.978
Pressione del vapore Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viscosità 0.95 mPa.s (20°C)
Beilstein 20, 181
Acqua 0.005% Max.
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Indice di Merck 15, 8081
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Peso formulazione 79.1
Percent Purity 99.5%
Grado Ultrasecco su setaccio molecolare
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.