Learn More
Becher di Berzelius alto Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ e conforme a ISO 3819 e DIN 12331. Il becher di Berzelius alto Pyrex™ include graduazioni bianche e un punto di marcatura per una facile valutazione del volume con liquidi scuri. Il beccuccio integrato aiuta a previene le fuoriuscite durante il versamento dei liquidi.
Marca:  Pyrex 1015/18D
111.15 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12039002
  • 117.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies with ISO 3819 and DIN 12331. Pyrex™ Tall-Form Berzelius Beaker includes white graduations and marking spot for easy volume assessment with dark liquids. Integral spout helps to prevent spillage while pouring.
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
80 mm
Vetro borosilicato (Tipo 1)
Conf. da 10
Scala graduata bianca
600 ml
150 mm
Becher
ISO 3819, DIN 12331