Learn More
Pyrex™ Sintered Funnel Base
For use with Pyrex™ Borosilicate Glass Filtration System
Marca: Pyrex 5809/3
191.57 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For use with Pyrex™ Borosilicate Glass Filtration System
- With sintered glass disc to support 47mm diameter membranes
- Support base with porosity grade 3 sintered glass disc
- Fully autoclavable
- Ideal for microbiology
Specifica
Autoclavable | |
Vetro borosilicato | |
Sintered Funnel Base |
Filtration System | |
1EA |