Learn More
Anelli antigoccia in polipropilene Pyrex™
Per travasi senza gocciolamento. Inserire l'anello antigoccia in polipropilene Pyrex™ nel flacone con l'imboccatura della dimensione appropriata.
Marca: Pyrex 4516/32D
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ensures drip-free pouring. Insert Pyrex™ Polypropylene Pouring Ring into appropriately sized bottle neck.
- For use with: media lab bottles, Series 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524
- Color: clear
- Autoclave: up to 140deg.C
Specifica
Clear | |
10/conf. | |
Flaconi da terreno-laboratorio della serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 e 1524 |
Polypropylene | |
32 mm |