Learn More
Fisherbrand™ Pyrex™ Magnetic Stir Bar
Useful for high temperature applications up to 274°C. Fisherbrand™ Pyrex™ Magnetic Stir Bars have a completely smooth surface offering zero absorption and are easy to clean.
Marca:  Fisherbrand™ 371015008
24.51 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15535594
  • 25.80€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable
  • Glass encapsulated Alnico magnet
  • Manufactured in registered ISO 9001:2008 facilities
  • Meets US Pharmacopoeia specifications for Type I borosilicate glass
Specifica
Specifica
Autoclavable
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Pyrex™ Magnetic Stir Bar >