Learn More
Becher di Griffin bassi Pyrex™
Per la misurazione di liquidi su banco o piastra riscaldante senza temere eventuali attacchi da agenti chimici. Becher di Griffin bassi Pyrex™ in diversi formati, con graduazioni e marcatura bianche.
Marca: Pyrex 1000/34D
95.93 CHF valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Measure liquids on bench top or hot plate without fear of chemical attack. Pyrex™ low-form Griffin beakers come in a wide variety of sizes with white gradations and marking spot.
- Complies with ISO 3819 and DIN 12331
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Excellent thermal performance
- High resistance to chemical attack
- White graduations and marking spot
Specifica
170 mm | |
Vetro borosilicato (Tipo 1) | |
Conf. da 1 | |
Sì | |
Scala graduata bianca |
5000 ml | |
270 mm | |
Becher | |
ISO 3819, DIN 12331 |