Learn More
Becher di Griffin bassi Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
Descrizione
Measure liquids on bench top or hot plate without fear of chemical attack. Pyrex™ low-form Griffin beakers come in a wide variety of sizes with white gradations and marking spot.
- Complies with ISO 3819 and DIN 12331
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Excellent thermal performance
- High resistance to chemical attack
- White graduations and marking spot
Specifica
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 60 mm |
Capacità (sistema metrico) | 150 ml |
Materiale | Vetro borosilicato (Tipo 1) |
Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
Quantità | Conf. da 10 |
Tipo | Becher |
Graduated | Sì |
Certificazione/Conformità | ISO 3819, DIN 12331 |
Scale | Scala graduata bianca |