Learn More
PYREX™ Labware Class B Borosilicate Glass Burette with PTFE Rotaflo™ Stopcock
In vetro borosilicato a norma ISO 385. La buretta classe B in vetro borosilicato Pyrex™ Labware con rubinetto d'arresto Rotaflo™ garantisce prestazioni senza l'uso di grasso e un accurato controllo goccia a goccia. Flacone non incluso.
Marca:  Pyrex 3298/03
Codice prodotto. 11313544
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 385
  • Easy filling and automatic zero - Squeeze the polyethylene bottle to fill the burette - Release pressure to allow excess liquid to drain back into bottle and set the burette to zero
  • With PTFE Rotaflo™ stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
  • 3mm bore PTFE key
  • Graduations in white enamel
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Burettes and bottles should be ordered separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
20 ml
Smalto bianco da 0.1 ml
Bianco
±0.1 ml
Class B
Vetro borosilicato
Rubinetto d'arresto in PTFE Rotaflo™, chiavetta in PTFE con foro da 3 mm
PTFE
Buretta
ISO 385