Learn More
Pyrex™ Gooch Crucible Adapter
For applications such as filtering and washing precipitates prior to drying
322.00€ - 368.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Useful for filtering and washing precipitates prior to drying |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Gooch crucible |
Materiale | Borosilicate Glass |
Product Type | Gooch adapter |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12693192
|
Pyrex
3690/02M |
60mm |
322.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 08-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12693202
|
Pyrex
3690/08M |
78mm |
368.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12643202
|
Pyrex
3690/04M |
68mm |
333.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Allows Gooch crucibles to be fitted to a Büchner filter flask
- Useful for filtering and washing precipitates prior to drying
Specifica
Useful for filtering and washing precipitates prior to drying | |
Gooch crucible | |
Borosilicate Glass | |
Gooch adapter |