Learn More
Pyrex™ Funnel Repair Stopcocks with PTFE Key
Contains one flared end for connection to the base of the funnel
74.55€ - 356.00€
Specifica
Tipo Funnel Repair
Materiale Glass
Include PTFE key
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
13481899
Vedere i documenti
Pyrex
SST704
Stopcock diameter: 18.8mm; Key bore: 4mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13491899
Vedere i documenti
Pyrex
SST706
Stopcock diameter: 18.8mm; Key bore: 6mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12451021
Vedere i documenti
Pyrex
SST703
Stopcock diameter: 14.5mm; Key bore: 2.5mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
13471899
Vedere i documenti
Pyrex
SST702
Stopcock diameter: 12.5mm; Key bore: 1.5mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Contains one flared end for connection to the base of the funnel and 100mm long stem with angled tip
  • Straight bore
Specifica
Specifica
Funnel Repair
Glass
PTFE key