Learn More
Pyrex™ Wide Neck Round Bottom Boiling Flask
Made of borosilicate glass
131.00€ - 1080.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12539105
|
Pyrex
1120/08D |
250 mL |
216.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12549105
|
Pyrex
1120/14D |
500 mL |
291.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12549975
|
Pyrex
1120/22D |
2000 mL |
605.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11991718
|
Pyrex
1120/29D |
6 L | N/A | ||||||
15567660
|
Pyrex
1120/04M |
100 mL |
427.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 29-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15577660
|
Pyrex
1120/18D |
1000 mL |
1080.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 19-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15587660
|
Pyrex
1120/26D |
4 L | N/A | ||||||
Descrizione
- Complies with ISO 24450 and DIN 12353
- With wide neck to facilitate addition of solid samples etc
- Resistant to chemical corrosion and thermal shock
Specifica
Borosilicate Glass | |
Round |