Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Wide Neck Flat Bottom Boiling Flask
Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
Marca:  Pyrex 1080/14D
Codice prodotto. 12423431
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 24450
  • With wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc
  • Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination free performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 24450
Borosilicate Glass
Larga
2000 mL
230 mm
166 mm