Learn More
Vetrino da orologio in vetro borosilicato Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore. I vetri di controllo in vetro Borosilicato Pyrex™ sono utilizzati per attività di evaporazione e la copertura di becher riscaldati. I bordi lucidati a fuoco riducono la scheggiatura e la rottura.
Marca:  Pyrex 1060/21D
435.70 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 13481829
  • 523.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 22-09-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Watch Glasses are used for evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges reduce chipping and breakage.
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex™ borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Piatto
Round
Evaporation Work and Covering Heated Beakers
200 mm
Borosilicate Glass
Watch Glass
Polished