Learn More
Vetrino da orologio in vetro borosilicato Pyrex™
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore. I vetri di controllo in vetro Borosilicato Pyrex™ sono utilizzati per attività di evaporazione e la copertura di becher riscaldati. I bordi lucidati a fuoco riducono la scheggiatura e la rottura.
Marca:  Pyrex 1060/06D
150.18 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10706071
  • 158.08€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-11-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Manufactured from heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Watch Glasses are used for evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges reduce chipping and breakage.
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex™ borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Piatto
Round
Per attività di evaporazione e copertura di becher riscaldati
50 mm
Borosilicate Glass
Watch Glass
Polished