Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato con tappo in polipropilene e anello antigoccia Pyrex™
Flaconi per reagenti in vetro, per miscelare e conservare un'ampia gamma di terreni di coltura. Flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ con tappo in polipropilene e anello antigoccia, caratterizzati da elevata resistenza chimica e progettati con spalle inclinate per travasi uniformi.
Marca:  Pyrex 1516/05D
105.69 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15727927
  • 118.00€ / pezzi 10
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Usa il codice promozionale 24123 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 09-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Mix and store a wide range of culture mediums with these glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles with Polypropylene Cap and Pouring Ring feature a high chemical resistance and are designed with sloped shoulders for smooth pouring.
  • Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Sloping shoulders for smooth pouring action
  • White graduations and marking spot
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • For use up to 140°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
150 mL
Clear
Ideal for mixing and storage of culture medium
10 Pk.
ISO 4796
Autoclavable
Yes
Rotondo
Reagent Bottle
4.1 in.
45 mm
Screw Cap
5.1 oz.
2.4 in.
Borosilicate Glass
GL 45
Reusable
Larga
105 mm
Ideal for Mixing and Storage of Culture Medium
Polypropylene
62 mm