Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato con tappo in polipropilene e anello antigoccia Pyrex™
Flaconi per reagenti in vetro, per miscelare e conservare un'ampia gamma di terreni di coltura. Flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ con tappo in polipropilene e anello antigoccia, caratterizzati da elevata resistenza chimica e progettati con spalle inclinate per travasi uniformi.
Marca: Pyrex 1516/18D
598.00 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Mix and store a wide range of culture mediums with these glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles with Polypropylene Cap and Pouring Ring feature a high chemical resistance and are designed with sloped shoulders for smooth pouring.
- Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
- Complies with ISO 4796
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Sloping shoulders for smooth pouring action
- White graduations and marking spot
- Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
- For use up to 140°C
Specifica
10000 ml | |
Clear | |
Ideale per la miscelazione e la conservazione di terreni di coltura | |
Vetro borosilicato | |
GL 45 | |
Sì | |
Reusable | |
Larga | |
410 mm | |
Polipropilene | |
227 mm |
2.6 gal. | |
8.9 in. | |
Tappo e anello antigoccia blu | |
1 Ea. | |
ISO 4796 | |
Autoclavable | |
Sì | |
Rotondo | |
Reagent Bottle | |
45 mm | |
Tappo a vite |